2,3,5,6-Tetramethylpyrazin

Lieferant: Molekula
Achtung

M47807175
MOLEM47807175EA 0 EUR
MOLEM47807175
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,2 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006146
CAS-Nummer: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR