2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
M47873272
MOLEM47873272EA 0 EUR
MOLEM47873272
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel: C₈H₇BO₂S
Molecular Weight: 178,02 g/mol
MDL: MFCD01075674
CAS-Nummer: 98437-23-1