(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: Homoveratronitril, 3,4-Dimethoxybenzylcyanid
M47923583
MOLEM47923583EA 0 EUR
MOLEM47923583
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177.2
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 60…62 °C
MDL: MFCD00001911
CAS-Nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1