6-Benzylaminopurin
Lieferant: Molekula
M48043715
MOLEM48043715EA 0 EUR
MOLEM48043715
6-Benzylaminopurin
6-Benzylaminopurin
Formel: C₁₂H₁₁N₅
Schmelzpunkt: 230…234 °C
MDL: MFCD00005572
CAS-Nummer: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5