3-Aminosalicylsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 3-Amino-2-hydroxybenzoesäure

M48232146
MOLEM48232146EA 0 EUR
MOLEM48232146
3-Aminosalicylsäure
3-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 290 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010299
CAS-Nummer: 570-23-0
EINECS: 209-328-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR