(S)-(+)-Hydratropasäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: (S)-(+)-2-Phenylpropionsäure
M48645296
MOLEM48645296EA 0 EUR
MOLEM48645296
(S)-(+)-Hydratropasäure
(S)-(+)-Hydratropasäure
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063139
CAS-Nummer: 7782-24-3