(R)-(-)-1-Amino-2-propanol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (R)-(-)-1-Aminopropan-2-ol, (R)-(-)-Isopropanolamin

M48753302
MOLEM48753302EA 0 EUR
MOLEM48753302
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
(R)-(-)-1-Amino-2-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064428
CAS-Nummer: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR