4-Bromresorcin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Bromresorcinol
M48786774
MOLEM48786774EA 0 EUR
MOLEM48786774
4-Bromresorcin
4-Bromresorcin
Formel: C₆H₅BrO₂
Molecular Weight: 189,01 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
MDL: MFCD00002272
CAS-Nummer: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8