Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4,4'-Dihydroxydiphenylsulfon, 4-Hydroxyphenylsulfon, 4,4'-Sulfonyldiphenol
M48860052
MOLEM48860052EA
0
EUR
MOLEM48860052
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfon
Formel:
C₁₂H₁₀O₄S Molecular Weight: 250,28 g/mol |
MDL:
MFCD00002350 CAS-Nummer: 80-09-1 EINECS: 201-250-5 |