4-Acetylbenzonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4'-Cyanacetophenon, Methyl-p-cyanphenylketon
M48915614
MOLEM48915614EA 0 EUR
MOLEM48915614
4-Acetylbenzonitril
4-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145,16 g/mol
Siedepunkt: 110…112 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…58 °C
MDL: MFCD00001825
CAS-Nummer: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III