Lithiumhydroxid Monohydrat
Lieferant: Molekula
Gefahr
M49289225
MOLEM49289225EA 0 EUR
MOLEM49289225
Lithiumhydroxid Monohydrat
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Molecular Weight: 41,96 g/mol
Siedepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 462 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556