3-Amino-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Amino-1,2,4-triazol, Amitrol, 3-Amino-1H-1,2,4-triazol
M49390489
MOLEM49390489EA 0 EUR
MOLEM49390489
3-Amino-1H-1,2,4-triazol
3-Amino-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₂H₄N₄
Molecular Weight: 84.08 g/mol
Siedepunkt: 347
Schmelzpunkt: 149…152 °C
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00053362
CAS-Nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
Merck Index: 13,00489