3-Phenylpyridin

Lieferant: Molekula
Achtung

M50275157
MOLEM50275157EA 0 EUR
MOLEM50275157
3-Phenylpyridin
3-Phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉N
Molecular Weight: 155,2 g/mol
Siedepunkt: 273…274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 76…77 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006380
CAS-Nummer: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR