2-Nitrothiophen
Lieferant: Molekula
M50354243
MOLEM50354243EA 0 EUR
MOLEM50354243
2-Nitrothiophen
2-Nitrothiophene
Formel: C₄H₃NO₂S
Molecular Weight: 129,14 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 46,5 °C
Dichte: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005425
CAS-Nummer: 609-40-5
EINECS: 210-190-9