1-(Trimethylsilyl)imidazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, N-(Trimethylsilyl)imidazol, TMSI
M50500594
MOLEM50500594EA 0 EUR
MOLEM50500594
1-(Trimethylsilyl)imidazol
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
Molecular Weight: 140,26 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 61 °C
MDL: MFCD00005280
CAS-Nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3