3-Chlor-5-fluoranilin
Lieferant: Molekula
M50661002
MOLEM50661002EA 0 EUR
MOLEM50661002
3-Chlor-5-fluoranilin
3-Chlor-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molecular Weight: 145,56 g/mol
MDL: MFCD03407962
CAS-Nummer: 4863-91-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III