3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Fluorbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Fluorbenzolsulfochlorid, 3-Fluorbenzol-1-sulfonylchlorid
M50754016
MOLEM50754016EA
0
EUR
MOLEM50754016
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
3-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄ClFO₂S Molecular Weight: 194,61 g/mol |
MDL:
MFCD00042286 CAS-Nummer: 701-27-9 UN: 3265 ADR: 8,II |