Neocuproin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthrolin
M51096301
MOLEM51096301EA 0 EUR
MOLEM51096301
Neocuproin
Neocuproin
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 208,26 g/mol
Schmelzpunkt: 161…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004973
CAS-Nummer: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477