2-Naphthylboronsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-2-boronic acid, 2-Naphthyl boric acid
M51174107
MOLEM51174107EA
0
EUR
MOLEM51174107
2-Naphthylboronsäure
2-Naphthylboronsäure
Formel:
C₁₀H₉BO₂ Molecular Weight: 171.99 g/mol |
MDL:
MFCD00236051 CAS-Nummer: 32316-92-0 |