5-Fluorindol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5-Fluoro-1H-indole

M51747925
MOLEM51747925EA 0 EUR
MOLEM51747925
5-Fluorindol
5-Fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135.14 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (0.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 46
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005671
CAS-Nummer: 399-52-0
EINECS: 206-917-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR