DL-Tryptophan

Lieferant: Molekula

Synonyme: H-DL-Trp-OH, (+/-)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid

M52045958
MOLEM52045958EA 0 EUR
MOLEM52045958
DL-Tryptophan
DL-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 204,23 g/mol
Schmelzpunkt: 289…290 °C
Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064339
CAS-Nummer: 54-12-6
EINECS: 200-194-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR