2-Amino-6-chlorpurin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
6-Chlor-7H-purin-2-ylamin
M52216629
MOLEM52216629EA
0
EUR
MOLEM52216629
2-Amino-6-chlorpurin
2-Amino-6-chlorpurin
Formel:
C₅H₄ClN₅ Molecular Weight: 169,57 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C |
MDL:
MFCD00075252 CAS-Nummer: 10310-21-1 EINECS: 233-686-7 |