Anethol
Lieferant: Molekula
Synonyme: cis-Anethol, 1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene
M52441337
MOLEM52441337EA 560 EUR
MOLEM52441337
Anethol
Anethol
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 234,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21,3 °C
Dichte: 1 g/cm³ (12 °C)
MDL: MFCD00009284
CAS-Nummer: 104-46-1
EINECS: 203-205-5
Merck Index: 13,00647