4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
M54140413
MOLEM54140413EA 0 EUR
MOLEM54140413
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
4-(Hydroxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₉BO₃
MDL: MFCD00792672
CAS-Nummer: 59016-93-2