N-Hydroxyphthalimid

Lieferant: Molekula

Synonyme: N-Hydroxyphthalsäureimid, N-Hydroxy-1,2-benzoldicarbonsäureimid

M54285798
MOLEM54285798EA 0 EUR
MOLEM54285798
N-Hydroxyphthalimid
N-Hydroxyphthalimid
Formel: C₈H₅NO₃
Molecular Weight: 163,13 g/mol
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 230…233 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005891
CAS-Nummer: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR