2-Nitrobenzylchlorid

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: α-Chlor-o-nitrotoluol, α-Chlor-2-nitrotoluol, 1-(Chlormethyl)-2-nitrobenzol

M54328479
MOLEM54328479EA 0 EUR
MOLEM54328479
2-Nitrobenzylchlorid
α-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Dichte: 1,5557 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007185
CAS-Nummer: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR