5-Chlor-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-Chlor-2-thienylboronsäure, 5-Chlorthiophen-2-boronsäure
M54334059
MOLEM54334059EA
0
EUR
MOLEM54334059
5-Chlor-2-thiophenboronsäure
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formel:
C₄H₄BClO₂S Molecular Weight: 162,4 g/mol |
MDL:
MFCD00236030 CAS-Nummer: 162607-18-3 |