Dimethyl-5-nitroisophthalat
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Nitro-1,3-benzoldicarbonsäuredimethylester, 5-Nitroisophthalsäuredimethylester
M54542162
MOLEM54542162EA 0 EUR
MOLEM54542162
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Dimethyl-5-nitroisophthalat
Formel: C₁₀H₉NO₆
Molecular Weight: 239,18 g/mol
MDL: MFCD00008429
CAS-Nummer: 13290-96-5
EINECS: 236-307-3