4-Brom-1-buten

Lieferant: Molekula

M54798877
MOLEM54798877EA 0 EUR
MOLEM54798877
4-Brom-1-buten
4-Brom-1-buten
Formel: C₄H₇Br
Molecular Weight: 135 g/mol
Siedepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 9 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000258
CAS-Nummer: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1992
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR