3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M54855298
MOLEM54855298EA 0 EUR
MOLEM54855298
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₈F₃N
Molecular Weight: 175,16 g/mol
MDL: MFCD00153216
CAS-Nummer: 54396-44-0
EINECS: 259-145-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III