5-(Hydroxymethyl)resorcin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(3,5-Dihydroxyphenyl)methanol, 3,5-Dihydroxybenzylalkohol
M55042890
MOLEM55042890EA
0
EUR
MOLEM55042890
5-(Hydroxymethyl)resorcin
5-(Hydroxymethyl)resorcin
Formel:
C₇H₈O₃ Molecular Weight: 140,14 g/mol |
MDL:
MFCD00016867 CAS-Nummer: 29654-55-5 EINECS: 249-751-8 |