3-(Trifluormethyl)zimtsäure

Lieferant: Molekula
Achtung

M55267000
MOLEM55267000EA 0 EUR
MOLEM55267000
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
3-(Trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 130…131 °C
MDL: MFCD00004393
CAS-Nummer: 779-89-5
EINECS: 212-301-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR