5-Nitro-1H-indazol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
5-NINA, 5-Nitro-1H-indazol
M55320728
MOLEM55320728EA
0
EUR
MOLEM55320728
5-Nitro-1H-indazol
5-Nitro-1H-indazole
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Molecular Weight: 163,14 g/mol Schmelzpunkt: 210…212 °C |
MDL:
MFCD00005693 CAS-Nummer: 5401-94-5 EINECS: 226-451-5 |