Diethylammoniumchlorid

Lieferant: Molekula

Synonyme: Diethylammonium chloride

M55321156
MOLEM55321156EA 0 EUR
MOLEM55321156
Diethylammoniumchlorid
Diethylammoniumchlorid
Formel: C₄H₁₂ClN
Molecular Weight: 109,6 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…225 °C
Dichte: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
MDL: MFCD00012499
CAS-Nummer: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR