1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,4-Difluoro-1-nitrobenzene, 2,4-Difluoronitrobenzene
M55383446
MOLEM55383446EA 0 EUR
MOLEM55383446
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
1,3-Difluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃F₂NO₂
Molecular Weight: 159,09 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,4571 g/cm³ (14 °C)
MDL: MFCD00007050
CAS-Nummer: 446-35-5
EINECS: 207-167-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III