Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Lieferant: Molekula
Gefahr
M55777472
MOLEM55777472EA 0 EUR
MOLEM55777472
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II