Piperidin
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexahydropyridin, Hexazan, Pentamethylenimin
M56236961
MOLEM56236961EA
0
EUR
MOLEM56236961
Piperidin
Piperidin
Formel:
C₅H₁₁N Siedepunkt: 107,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –10 °C Dichte: 0,8622 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 16 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005979 CAS-Nummer: 110-89-4 EINECS: 203-813-0 UN: 2401 ADR: 8,I Merck Index: 12,07621 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...