5-Nitrosalicylaldehyd

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde

M56349196
MOLEM56349196EA 0 EUR
MOLEM56349196
5-Nitrosalicylaldehyd
5-Nitrosalicylaldehyd
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Schmelzpunkt: 123…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007337
CAS-Nummer: 97-51-8
EINECS: 202-587-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR