Kresolrot Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate
M56421347
MOLEM56421347EA 0 EUR
MOLEM56421347
Kresolrot Natriumsalz
Kresolrot Natriumsalz
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
Molecular Weight: 404,42 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001618
CAS-Nummer: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8