2-Amino-5-brompyridin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 5-Brompyridin-2-amin, 5-Brom-2-pyridylamin
M56620769
MOLEM56620769EA 0 EUR
MOLEM56620769
2-Amino-5-brompyridin
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Molecular Weight: 173,01 g/mol
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9