2-Chlorethylisocyanat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester

M56831722
MOLEM56831722EA 0 EUR
MOLEM56831722
2-Chlorethylisocyanat
2-Chlorethylisocyanat
Formel: C₃H₄ClNO
Molecular Weight: 105,52 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002043
CAS-Nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR