6-Bromindol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 6-Bromo-1H-indole
M57350421
MOLEM57350421EA 0 EUR
MOLEM57350421
6-Bromindol
6-Bromindol
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00238550
CAS-Nummer: 52415-29-9