L(+)-Diisopropyltartrat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Diisopropyl (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate, L-(+)-Tartaric acid diisopropyl ester
M57437082
MOLEM57437082EA 0 EUR
MOLEM57437082
L(+)-Diisopropyltartrat
L(+)-Diisopropyltartrat
Formel: C₁₀H₁₈O₆
Molecular Weight: 234,25 g/mol
MDL: MFCD00064450
CAS-Nummer: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0