2'-Bromacetophenon
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: o-Bromacetophenon
M57640263
MOLEM57640263EA 0 EUR
MOLEM57640263
2'-Bromacetophenon
2'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molecular Weight: 199,05 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000067
CAS-Nummer: 2142-69-0
EINECS: 218-398-1