3-Fluorbrenzcatechin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Fluorbenzol-1,2-diol
M57881015
MOLEM57881015EA 0 EUR
MOLEM57881015
3-Fluorbrenzcatechin
3-Fluorbrenzcatechin
Formel: C₆H₅FO₂
Molecular Weight: 128,1 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 71 °C
Dichte: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042582
CAS-Nummer: 363-52-0