3-Amino-4-hydroxybenzoesäure

Lieferant: Molekula
Achtung

M58031924
MOLEM58031924EA 0 EUR
MOLEM58031924
3-Amino-4-hydroxybenzoesäure
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007697
CAS-Nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR