4'-Fluoracetophenon

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 1-(4-Fluorphenyl)ethanon, p-Fluoracetophenon

M58089548
MOLEM58089548EA 0 EUR
MOLEM58089548
4'-Fluoracetophenon
4'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 196
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000354
CAS-Nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR