(S)-(+)-2-Amino-1-propanol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: L(+)-Alaninol, L(+)-2-Amino-1-propanol

M58220382
MOLEM58220382EA 0 EUR
MOLEM58220382
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 173 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064412
CAS-Nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR