Natriumamid
Lieferant: Molekula
Gefahr
M58630340
MOLEM58630340EA 0 EUR
MOLEM58630340
Natriumamid
Sodium amide
Formel: H₂NNa
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011117
CAS-Nummer: 7782-92-5
EINECS: 231-971-0
UN: 1390
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08717