2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Fluorphenethylalkohol, 2-(4-Fluorphenyl)ethylalkohol
M59397084
MOLEM59397084EA
0
EUR
MOLEM59397084
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
2-(4-Fluorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol Siedepunkt: 59…61 °C (0,5 mmHg) Dichte: 1,137 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002898 CAS-Nummer: 7589-27-7 EINECS: 231-499-5 |